missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Human SLC25A16 Partial ORF (NP_689920.1, 59 a.a. - 133 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_689920.1 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 8034 |
Peso molecular | 33.99kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16168165
|
Abnova™
H00008034-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16158165
|
Abnova™
H00008034-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This gene encodes a protein that contains three tandemly repeated mitochondrial carrier protein domains. The encoded protein is localized in the inner membrane and facilitates the rapid transport and exchange of molecules between the cytosol and the mitochondrial matrix space. This gene has a possible role in Graves' disease. [provided by RefSeq]
Sequence: RVKVLLQAHNHHYKHLGVFSALRAVPQKEGFLGLYKGNGAMMIRIFPYGAIQFMAFEHYKTLITTKLGISGHVHREspecificaciones
NP_689920.1 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
33.99kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
D10S105E/GDA/GDC/HGT.1/MGC39851/ML7/hML7 | |
SLC25A16 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
8034 | |
SLC25A16 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
RVKVLLQAHNHHYKHLGVFSALRAVPQKEGFLGLYKGNGAMMIRIFPYGAIQFMAFEHYKTLITTKLGISGHVHR | |
RUO | |
SLC25A16 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |