Learn More
Abnova™ Human SLC25A15 Full-length ORF (NP_055067.1, 1 a.a. - 301 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_055067.1
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 10166
Peso molecular 59.1kDa
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16104592
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00010166-P01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
16114592
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00010166-P01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
This gene is a member of the mitochondrial carrier family. The encoded protein transports ornithine across the inner mitochondrial membrane from the cytosol to the mitochondrial matrix. The protein is an essential component of the urea cycle, and functions in ammonium detoxification and biosynthesis of the amino acid arginine. Mutations in this gene result in hyperornithinemia-hyperammonemia-homocitrullinuria (HHH) syndrome. There is a pseudogene of this locus on the Y chromosome
Sequence: MKSNPAIQAAIDLTAGAAGGTACVLTGQPFDTMKVKMQTFPDLYRGLTDCCLKTYSQVGFRGFYKGTSPALIANIAENSVLFMCYGFCQQVVRKVAGLDKQAKLSDLQNAAAGSFASAFAALVLCPTELVKCRLQTMYEMETSGKIAKSQNTVWSVIKSILRKDGPLGFYHGLSSTLLREVPGYFFFFGGYELSRSFFASGRSKDELGPVPLMLSGGVGGICLWLAVYPVDCIKSRIQVLSMSGKQAGFIRTFINVVKNEGITALYSGLKPTMIRAFPANGALFLAYEYSRKLMMNQLEAY
Especificaciones
Especificaciones
NP_055067.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
59.1kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
MKSNPAIQAAIDLTAGAAGGTACVLTGQPFDTMKVKMQTFPDLYRGLTDCCLKTYSQVGFRGFYKGTSPALIANIAENSVLFMCYGFCQQVVRKVAGLDKQAKLSDLQNAAAGSFASAFAALVLCPTELVKCRLQTMYEMETSGKIAKSQNTVWSVIKSILRKDGPLGFYHGLSSTLLREVPGYFFFFGGYELSRSFFASGRSKDELGPVPLMLSGGVGGICLWLAVYPVDCIKSRIQVLSMSGKQAGFIRTFINVVKNEGITALYSGLKPTMIRAFPANGALFLAYEYSRKLMMNQLEAY
RUO
SLC25A15
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
10166
SLC25A15 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
D13S327/HHH/ORC1/ORNT1
SLC25A15
Recombinant
wheat germ expression system