missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human SLC22A6 Partial ORF (AAH33682, 451 a.a. - 550 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

335.00€ - 508.00€

Especificaciones

Número de acceso AAH33682
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 9356
Peso molecular 36.63kDa
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16160456
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00009356-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16170456
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00009356-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

The protein encoded by this gene is involved in the sodium-dependent transport and excretion of organic anions, some of which are potentially toxic. The encoded protein is an integral membrane protein and may be localized to the basolateral membrane. Four transcript variants encoding four different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq]

Sequence: TMIRQTGMGMGSTMARVGSIVSPLVSMTAELYPSMPLFIYGAVPVAASAVTVLLPETLGQPLPDTVQDLESRKGKQTRQQQEHQKYMVPLQASAQEKNGL
Especificaciones

Especificaciones

AAH33682
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.63kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
FLJ55736/HOAT1/MGC45260/OAT1/PAHT/ROAT1
SLC22A6
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
9356
SLC22A6 (Human) Recombinant Protein (Q01)
TMIRQTGMGMGSTMARVGSIVSPLVSMTAELYPSMPLFIYGAVPVAASAVTVLLPETLGQPLPDTVQDLESRKGKQTRQQQEHQKYMVPLQASAQEKNGL
RUO
SLC22A6
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications