Learn More
Abnova™ Human SLC1A4 Partial ORF (NP_003029.2, 140 a.a. - 216 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_003029.2
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 6509
Peso molecular 34.21kDa
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16195345
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00006509-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
16105355
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00006509-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Sequence: KPGSGAQTLQSSDLGLEDSGPPPVPKETVDSFLDLARNLFPSNLVVAAFRTYATDYKVVTQNSSSGNVTHEKIPIGT
Especificaciones
Especificaciones
NP_003029.2
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
34.21kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
ASCT1/SATT
SLC1A4
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
6509
SLC1A4 (Human) Recombinant Protein (Q01)
KPGSGAQTLQSSDLGLEDSGPPPVPKETVDSFLDLARNLFPSNLVVAAFRTYATDYKVVTQNSSSGNVTHEKIPIGT
RUO
SLC1A4