Learn More
Abnova™ Human SLC18A2 Partial ORF (NP_003045, 53 a.a. - 151 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_003045 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 6571 |
Peso molecular | 36.63kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16195435
|
Abnova™
H00006571-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16105445
|
Abnova™
H00006571-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
The vesicular monoamine transporter acts to accumulate cytosolic monoamines into synaptic vesicles, using the proton gradient maintained across the synaptic vesicular membrane. Its proper function is essential to the correct activity of the monoaminergic systems that have been implicated in several human neuropsychiatric disorders. The transporter is a site of action of important drugs, including reserpine and tetrabenazine (Peter et al., 1993 [PubMed 7905859]). See also SLC18A1 (MIM 193002).[supplied by OMIM]
Sequence: HEKNATEIQTARPVHTASISDSFQSIFSYYDNSTMVTGNATRDLTLHQTATQHMVTNASAVPSDCPSEDKDLLNENVQVGLLFASKATVQLITNPFIGLEspecificaciones
NP_003045 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
36.63kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
MGC120477/MGC120478/MGC26538/SVAT/SVMT/VAT2/VMAT2 | |
SLC18A2 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
6571 | |
SLC18A2 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
HEKNATEIQTARPVHTASISDSFQSIFSYYDNSTMVTGNATRDLTLHQTATQHMVTNASAVPSDCPSEDKDLLNENVQVGLLFASKATVQLITNPFIGL | |
RUO | |
SLC18A2 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |