Learn More
Abnova™ Human SLC13A3 Partial ORF (NP_073740, 152 a.a. - 232 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_073740 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 64849 |
Peso molecular | 34.65kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16199746
|
Abnova™
H00064849-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16189746
|
Abnova™
H00064849-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Mammalian sodium-dicarboxylate cotransporters transport succinate and other Krebs cycle intermediates. They fall into 2 categories based on their substrate affinity: low affinity and high affinity. Both the low- and high-affinity transporters play an important role in the handling of citrate by the kidneys. The protein encoded by this gene represents the high-affinity form. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene, although the full-length nature of some of them have not been characterized yet. [provided by RefSeq]
Sequence: LPIANAILKSLFGQKEVRKDPSQESEENTAAVRRNGLHTVPTEMQFLASTEAKDHPGETEVPLDLPADSRKEDEYRRNIWKEspecificaciones
NP_073740 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
34.65kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
NADC3/SDCT2 | |
SLC13A3 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
64849 | |
SLC13A3 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
LPIANAILKSLFGQKEVRKDPSQESEENTAAVRRNGLHTVPTEMQFLASTEAKDHPGETEVPLDLPADSRKEDEYRRNIWK | |
RUO | |
SLC13A3 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |