Learn More
Gibco™ Human Skeletal Myoblasts (HSkM)
Mioblastos esqueléticos humanos
en la oferta
Descripción
Los mioblastos esqueléticos humanos normales primarios están diseñados para experimentar una diferenciación altamente eficiente directamente después de la siembra en placas de células crioconservadas. Cada vial contiene células que se han crioconservado en un medio que contiene DMSO al 10 % y que se diferenciarán en un plazo de 48 horas tras la siembra en placa Estas células no requieren expansión antes de la diferenciación. La viabilidad celular es del >70 % tras la descongelación con un índice miogénico del ≥50 % después de 48 horas. Diseñado para ser utilizado por investigadores de las bases moleculares y bioquímicas de diversos procesos normales y de enfermedades. Son compatibles con las tecnologías de administración de BacMam para diversas aplicaciones posteriores. El tamaño grande contiene células 4,5 x 10^6 ≤ N ≤ 7,5 x 10^6 por vial y el tamaño pequeño contiene células 1,1 x 10^6 ≤ N ≤ 1,9 x 10^6 por vial.Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.