missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human SIGLEC8 Partial ORF (NP_055257, 18 a.a. - 121 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

Marca:  Abnova™ H00027181-Q01.25ug

Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16108652

  • 508.00€ / 25 microgramos
Envío estimado: 14-01-2022

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

Sequence: EGDRQYGDGYLLQVQELVTVQEGLCVHVPCSFSYPQDGWTDSDPVHGYWFRAGDRPYQDAPVATNNPDREVQAETQGRFQLLGDIWSNDCSLSIRDARKRDKGS
Especificaciones

Especificaciones

NP_055257
Antibody Production, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Protein Array, Western Blot (Recombinant protein)
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
37.18kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
EGDRQYGDGYLLQVQELVTVQEGLCVHVPCSFSYPQDGWTDSDPVHGYWFRAGDRPYQDAPVATNNPDREVQAETQGRFQLLGDIWSNDCSLSIRDARKRDKGS
RUO
SIGLEC8
Wheat Germ (in vitro)
GST
wheat germ expression system
Liquid
27181
SIGLEC8 (Human) Recombinant Protein (Q01)
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
MGC59785/SAF2/SIGLEC-8/SIGLEC8L
SIGLEC8
Yes
Videos
SDS
Documentos
Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales