missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human SIGLEC5 Partial ORF (NP_003821, 465 a.a. - 549 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

335.00€ - 508.00€

Especificaciones

Número de acceso NP_003821
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 8778
Peso molecular 35.09kDa
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16109235
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00008778-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16119235
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00008778-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

The sialic acid-binding immunoglobulin-like lectins (SIGLECs), such as SIGLEC5, are a subgroup of the immunoglobulin (Ig) superfamily that mediate protein-carbohydrate interactions. They specifically interact with sialic acids in glycoproteins and glycolipids, with each SIGLEC having a particular preference for both the nature of the sialic acid and its glycosidic linkage to adjacent sugars. SIGLECs have similar structures, including extracellular Ig-like domains composed of an N-terminal V-set domain followed by varying numbers of C2-set domains. It appears that all SIGLECs have an unusual arrangement of conserved cysteine residues in the V-set and adjacent C2-set domains. Most SIGLECs are expressed uniquely within the hematopoietic system (Cornish et al., 1998 [PubMed 9731071]).[supplied by OMIM]

Sequence: RRKQAAGRPEKMDDEDPIMGTITSGSRKKPWPDSPGDQASPPGDAPPLEEQKELHYASLSFSEMKSREPKDQEAPSTTEYSEIKT
Especificaciones

Especificaciones

NP_003821
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
35.09kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
CD170/CD33L2/OB-BP2/OBBP2/SIGLEC-5
SIGLEC5
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
8778
SIGLEC5 (Human) Recombinant Protein (Q01)
RRKQAAGRPEKMDDEDPIMGTITSGSRKKPWPDSPGDQASPPGDAPPLEEQKELHYASLSFSEMKSREPKDQEAPSTTEYSEIKT
RUO
SIGLEC5
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications