Learn More
Abnova™ Human SGCG Partial ORF (NP_000222.1, 191 a.a. - 290 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_000222.1 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 6445 |
Peso molecular | 36.74kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16165175
|
Abnova™
H00006445-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16155175
|
Abnova™
H00006445-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This gene encodes gamma-sarcoglycan, one of several sarcolemmal transmembrane glycoproteins that interact with dystrophin. The dystrophin-glycoprotein complex (DGC) spans the sarcolemma and is comprised of dystrophin, syntrophin, alpha- and beta-dystroglycans and sarcoglycans. The DGC provides a structural link between the subsarcolemmal cytoskeleton and the extracellular matrix of muscle cells. Defects in the encoded protein can lead to early onset autosomal recessive muscular dystrophy, in particular limb-girdle muscular dystrophy, type 2C (LGMD2C). [provided by RefSeq]
Sequence: DLRLESPTRSLSMDAPRGVHIQAHAGKIEALSQMDILFHSSDGMLVLDAETVCLPKLVQGTWGPSGSSQSLYEICVCPDGKLYLSVAGVSTTCQEHSHICEspecificaciones
NP_000222.1 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
36.74kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
A4/DAGA4/DMDA/DMDA1/LGMD2C/MAM/MGC130048/SCARMD2/SCG3/TYPE | |
SGCG | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
6445 | |
SGCG (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
DLRLESPTRSLSMDAPRGVHIQAHAGKIEALSQMDILFHSSDGMLVLDAETVCLPKLVQGTWGPSGSSQSLYEICVCPDGKLYLSVAGVSTTCQEHSHIC | |
RUO | |
SGCG | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |