missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Human SGCA Partial ORF (NP_000014.1, 26 a.a. - 133 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_000014.1 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 6442 |
Peso molecular | 37.62kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16115165
|
Abnova™
H00006442-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16105165
|
Abnova™
H00006442-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This gene encodes a component of the dystrophin-glycoprotein complex (DGC), which is critical to the stability of muscle fiber membranes and to the linking of the actin cytoskeleton to the extracellular matrix. Its expression is thought to be restricted to striated muscle. Mutations in this gene result in type 2D autosomal recessive limb-girdle muscular dystrophy. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq]
Sequence: TTLHPLVGRVFVHTLDHETFLSLPEHVAVPPAVHITYHAHLQGHPDLPRWLRYTQRSPHHPGFLYGSATPEDRGLQVIEVTAYNRDSFDTTRQRLVLEIGDPEGPLLPEspecificaciones
NP_000014.1 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
37.62kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
50-DAG/A2/ADL/DAG2/DMDA2/LGMD2D/SCARMD1/adhalin | |
SGCA | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
6442 | |
SGCA (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
TTLHPLVGRVFVHTLDHETFLSLPEHVAVPPAVHITYHAHLQGHPDLPRWLRYTQRSPHHPGFLYGSATPEDRGLQVIEVTAYNRDSFDTTRQRLVLEIGDPEGPLLP | |
RUO | |
SGCA | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |