Learn More
Abnova™ Human SEMA4G Full-length ORF (AAH20960, 1 a.a. - 127 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | AAH20960 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 57715 |
Peso molecular | 39.71kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16112943
|
Abnova™
H00057715-P01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16102943
|
Abnova™
H00057715-P01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Semaphorins are a large family of conserved secreted and membrane associated proteins which possess a semaphorin (Sema) domain and a PSI domain (found in plexins, semaphorins and integrins) in the N-terminal extracellular portion. Based on sequence and structural similarities, semaphorins are put into eight classes: invertebrates contain classes 1 and 2, viruses have class V, and vertebrates contain classes 3-7. Semaphorins serve as axon guidance ligands via multimeric receptor complexes, some (if not all) containing plexin proteins. This gene encodes a class 4 semaphorin. This gene and the gene for mitochondrial ribosomal protein L43 overlap at map location 10q24.31 and are transcribed in opposite directions. [provided by RefSeq]
Sequence: MGSMSPPSAWPCVLDGPETRQDLCQPPKPCVHSHAHMEECLSAGLQCPHPHLLLVHSCFIPASGLGVPSQLPHPIWSSSPASCGDLFVKSLGTGQPGEVRLHHSPPLPSCVALVNQPPHSPWSFSRVEspecificaciones
AAH20960 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
39.71kDa | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
MGSMSPPSAWPCVLDGPETRQDLCQPPKPCVHSHAHMEECLSAGLQCPHPHLLLVHSCFIPASGLGVPSQLPHPIWSSSPASCGDLFVKSLGTGQPGEVRLHHSPPLPSCVALVNQPPHSPWSFSRV | |
RUO | |
SEMA4G | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
57715 | |
SEMA4G (Human) Recombinant Protein (P01) | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
FLJ20590/KIAA1619/MGC102867 | |
SEMA4G | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |