Learn More
Abnova™ Human SEC3L1 Partial ORF (NP_839955, 780 a.a. - 879 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_839955 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 55763 |
Peso molecular | 36.74kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16108356
|
Abnova™
H00055763-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16118356
|
Abnova™
H00055763-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
The protein encoded by this gene is a component of the exocyst complex, a multiple protein complex essential for targeting exocytic vesicles to specific docking sites on the plasma membrane. Though best characterized in yeast, the component proteins and functions of the exocyst complex have been demonstrated to be highly conserved in higher eukaryotes. At least eight components of the exocyst complex, including this protein, are found to interact with the actin cytoskeletal remodeling and vesicle transport machinery. Alternatively spliced transcript variants encoding distinct isoforms have been described. [provided by RefSeq]
Sequence: EEEVSYQLAFNKQELRKVIKEYPGKEVKKGLDNLYKKVDKHLCEEENLLQVVWHSMQDEFIRQYKHFEGLIARCYPGSGVTMEFTIQDILDYCSSIAQSHEspecificaciones
NP_839955 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
36.74kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
BM-102/FLJ10893/SEC3/SEC3L1/SEC3P | |
EXOC1 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
55763 | |
SEC3L1 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
EEEVSYQLAFNKQELRKVIKEYPGKEVKKGLDNLYKKVDKHLCEEENLLQVVWHSMQDEFIRQYKHFEGLIARCYPGSGVTMEFTIQDILDYCSSIAQSH | |
RUO | |
EXOC1 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |