Learn More
Abnova™ Human SEC23IP Full-length ORF (NP_009121.1, 1 a.a. - 1000 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_009121.1
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 11196
Peso molecular 137.5kDa
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16196342
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00011196-P02.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
16106352
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00011196-P02.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
COPII-coated vesicles are involved in protein transport from the endoplasmic reticulum to the Golgi apparatus. The protein encoded by this gene was identified by its interaction with a mouse protein similar to yeast Sec23p, an essential component of the COPII. This protein shares significant similarity with phospholipid-modifying proteins, especially phosphatidic acid preferring-phospholipase A1. Overexpression of this protein has been shown to cause disorganization of the endoplasmic reticulum-Golgi intermediate compartment and Golgi apparatus, which suggests its role in the early secretory pathway. [provided by RefSeq]
Sequence: MAERKPNGGSGGASTSSSGTNLLFSSSATEFSFNVPFIPVTQASASPASLLLPGEDSTDVGEEDSFLGQTSIHTSAPQTFSYFSQVSSSSDPFGNIGQSPLTTAATSVGQSGFPKPLTALPFTTGSQDVSNAFSPSISKAQPGAPPSSLMGINSYLPSQPSSLPPSYFGNQPQGIPQPGYNPYRHTPGSSRANPYIAPPQLQQCQTPGPPAHPPPSGPPVQMYQMPPGSLPPVPSSVQSPAQQQVPARPGAPSVQVPSPFLLQNQYEPVQPHWFYCKEVEYKQLWMPFSVFDSLNLEEIYNSVQPDPESVVLGTDGGRYDVYLYDRIRKAAYWEEEPAEVRRCTWFYKGDTDSRFIPYTEEFSEKLEAEYKKAVTTNQWHRRLEFPSGETIVMHNPKVIVQFQPSSVPDEWGTTQDGQTRPRVVKRGIDDNLDEIPDGEMPQVDHLVFVVHGIGPVCDLRFRSIIECVDDFRVVSLKLLRTHFKKSLDDGKVSRVEFLPVHWHSSLGGDATGVDRNIKKITLPSIGRFRHFTNETLLDILFYNSPTYCQTIVEKVGMEINHLHALFMSRNPDFKGGVSVAGHSLGSLILFDILSNQKDLNLSKCPGPLAVANGVVKQLHFQEKQMPEEPKLTLDESYDLVVENKEVLTLQETLEALSLSEYFSTFEKEKIDMESLLMCTVDDLKEMGIPLGPRKKIANFVEHKAAKLKKAASEKKAVAATSTKGQEQSAQKTKDMASLPSESNEPKRKLPVGACVSSVCVNYESFEVGAGQVSVAYNSLDFEPEIFFALGSPIAMFLTIRGVDRIDENYSLPTCKGFFNIYHPLDPVAYRLEPMIVPDLDLKAVLIPHHKGRKRLHLELKESLSRMGSDLKQGFISSLKSAWQTLNEFARAHTSSTQLQEELEKVANQIKEEEEKQVVEAEKVVESPDFSKDEDYLGKVGMLNGGRRIDYVLQEKPIESFNEYLFALQSHLCYWESEDTALLLLKEIYRTMNISPEQPQH
Especificaciones
Especificaciones
NP_009121.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
137.5kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
MAERKPNGGSGGASTSSSGTNLLFSSSATEFSFNVPFIPVTQASASPASLLLPGEDSTDVGEEDSFLGQTSIHTSAPQTFSYFSQVSSSSDPFGNIGQSPLTTAATSVGQSGFPKPLTALPFTTGSQDVSNAFSPSISKAQPGAPPSSLMGINSYLPSQPSSLPPSYFGNQPQGIPQPGYNPYRHTPGSSRANPYIAPPQLQQCQTPGPPAHPPPSGPPVQMYQMPPGSLPPVPSSVQSPAQQQVPARPGAPSVQVPSPFLLQNQYEPVQPHWFYCKEVEYKQLWMPFSVFDSLNLEEIYNSVQPDPESVVLGTDGGRYDVYLYDRIRKAAYWEEEPAEVRRCTWFYKGDTDSRFIPYTEEFSEKLEAEYKKAVTTNQWHRRLEFPSGETIVMHNPKVIVQFQPSSVPDEWGTTQDGQTRPRVVKRGIDDNLDEIPDGEMPQVDHLVFVVHGIGPVCDLRFRSIIECVDDFRVVSLKLLRTHFKKSLDDGKVSRVEFLPVHWHSSLGGDATGVDRNIKKITLPSIGRFRHFTNETLLDILFYNSPTYCQTIVEKVGMEINHLHALFMSRNPDFKGGVSVAGHSLGSLILFDILSNQKDLNLSKCPGPLAVANGVVKQLHFQEKQMPEEPKLTLDESYDLVVENKEVLTLQETLEALSLSEYFSTFEKEKIDMESLLMCTVDDLKEMGIPLGPRKKIANFVEHKAAKLKKAASEKKAVAATSTKGQEQSAQKTKDMASLPSESNEPKRKLPVGACVSSVCVNYESFEVGAGQVSVAYNSLDFEPEIFFALGSPIAMFLTIRGVDRIDENYSLPTCKGFFNIYHPLDPVAYRLEPMIVPDLDLKAVLIPHHKGRKRLHLELKESLSRMGSDLKQGFISSLKSAWQTLNEFARAHTSSTQLQEELEKVANQIKEEEEKQVVEAEKVVESPDFSKDEDYLGKVGMLNGGRRIDYVLQEKPIESFNEYLFALQSHLCYWESEDTALLLLKEIYRTMNISPEQPQH
RUO
SEC23IP
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
11196
SEC23IP (Human) Recombinant Protein (P02)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
MSTP053/P125
SEC23IP
Recombinant
wheat germ expression system