Learn More
Abnova™ Human SCYL1BP1 Partial ORF (NP_689494.1, 22 a.a. - 129 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marca:  Abnova™ H00092344-Q01.25ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16191207
  • 467.00€ / 25 microgramos
Fecha estimada de envío
15-02-2021
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Sequence: WPGPMAQGWAGFSEEELRRLKQTKDPFEPQRRLPAKKSRQQLQREKALVEQSQKLGLQDGSTSLLPEQLLSAPKQRVNVQKPPFSSPTLPSHFTLTSPVGDGQPQGIE
Especificaciones
Especificaciones
NP_689494.1
Antibody Production, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Protein Array, Western Blot (Recombinant protein)
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
37.62kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
WPGPMAQGWAGFSEEELRRLKQTKDPFEPQRRLPAKKSRQQLQREKALVEQSQKLGLQDGSTSLLPEQLLSAPKQRVNVQKPPFSSPTLPSHFTLTSPVGDGQPQGIE
RUO
SCYL1BP1
Wheat Germ (in vitro)
GST
wheat germ expression system
Liquid
92344
SCYL1BP1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
FLJ11752|MGC51263|MGC70512|NTKL-BP1|NTKLBP1|RP11-545I10.1
SCYL1BP1
Yes