Learn More
Abnova™ Human SCYL1BP1 Partial ORF (NP_689494.1, 22 a.a. - 129 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_689494.1 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 92344 |
Peso molecular | 37.62kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16191207
|
Abnova™
H00092344-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16181207
|
Abnova™
H00092344-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This gene encodes a member of the golgin family, a group of coiled-coil proteins localized to the Golgi. The encoded protein may function in the secretory pathway. The encoded protein, which also localizes to the cytoplasm, was identified by interactions with the N-terminal kinase-like protein, and thus it may function in mitosis. Mutations in this gene have been associated with geroderma osteodysplastica. Alternatively spliced transcript variants have been described. [provided by RefSeq]
Sequence: WPGPMAQGWAGFSEEELRRLKQTKDPFEPQRRLPAKKSRQQLQREKALVEQSQKLGLQDGSTSLLPEQLLSAPKQRVNVQKPPFSSPTLPSHFTLTSPVGDGQPQGIEEspecificaciones
NP_689494.1 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
37.62kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
FLJ11752/MGC51263/MGC70512/NTKL-BP1/NTKLBP1/RP11-545I10.1 | |
SCYL1BP1 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
92344 | |
SCYL1BP1 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
WPGPMAQGWAGFSEEELRRLKQTKDPFEPQRRLPAKKSRQQLQREKALVEQSQKLGLQDGSTSLLPEQLLSAPKQRVNVQKPPFSSPTLPSHFTLTSPVGDGQPQGIE | |
RUO | |
SCYL1BP1 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |