missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Human SCTR Partial ORF (NP_002971, 32 a.a. - 141 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_002971 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 6344 |
Peso molecular | 37.84kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16164995
|
Abnova™
H00006344-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16154995
|
Abnova™
H00006344-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
The protein encoded by this gene is a G protein-coupled receptor and belongs to the glucagon-VIP-secretin receptor family. It binds secretin which is the most potent regulator of pancreatic bicarbonate, electrolyte and volume secretion. Secretin and its receptor are suggested to be involved in pancreatic cancer and autism. [provided by RefSeq]
Sequence: CDVLQVLWEEQDQCLQELSREQTGDLGTEQPVPGCEGMWDNISCWPSSVPGRMVEVECPRFLRMLTSRNGSLFRNCTQDGWSETFPRPNLACGVNVNDSSNEKRHSYLLKEspecificaciones
NP_002971 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
37.84kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
SR | |
SCTR | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
6344 | |
SCTR (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
CDVLQVLWEEQDQCLQELSREQTGDLGTEQPVPGCEGMWDNISCWPSSVPGRMVEVECPRFLRMLTSRNGSLFRNCTQDGWSETFPRPNLACGVNVNDSSNEKRHSYLLK | |
RUO | |
SCTR | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |