missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Human scFv-His Isotype Control (HyHEL-10), Invitrogen™
Human Recombinant Monoclonal Antibody
Marca: Invitrogen MA555176
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Human scFv-His Recombinant Monoclonal antibody specifically detects Human scFv-His in Not Applicable samples. It is validated for Flow Cytometry
Especificaciones
Human scFv-His | |
Recombinant Monoclonal | |
1 mg/mL | |
PBS with no preservative | |
Human | |
100 μg | |
Not Applicable | |
Isotype Control | |
scFv |
Flow Cytometry | |
HyHEL-10 | |
Unconjugated | |
scFv-His | |
Protein A/G | |
RUO | |
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles. | |
Liquid |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido