Learn More
Abnova™ Human SCARA3 Partial ORF (NP_057324, 316 a.a. - 415 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_057324 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 51435 |
Peso molecular | 36.74kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16116976
|
Abnova™
H00051435-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16106976
|
Abnova™
H00051435-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This gene encodes a macrophage scavenger receptor-like protein. This protein has been shown to deplete reactive oxygen species, and thus play an important role in protecting cells from oxidative stress. The expression of this gene is induced by oxidative stress. Alternatively spliced transcript variants encoding distinct isoforms have been described. [provided by RefSeq]
Sequence: SFLDDHEENMHDLQYHTHYAQNRTVERFESLEGRMASHEIEIGTIFTNINATDNHVHSMLKYLDDVRLSCTLGFHTHAEELYYLNKSVSIMLGTTDLLREEspecificaciones
NP_057324 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
36.74kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
APC7/CSR/CSR1/MSLR1/MSRL1 | |
SCARA3 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
51435 | |
SCARA3 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
SFLDDHEENMHDLQYHTHYAQNRTVERFESLEGRMASHEIEIGTIFTNINATDNHVHSMLKYLDDVRLSCTLGFHTHAEELYYLNKSVSIMLGTTDLLRE | |
RUO | |
SCARA3 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |