missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human SC5DL Partial ORF (NP_008849, 210 a.a. - 298 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

335.00€ - 508.00€

Especificaciones

Número de acceso NP_008849
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 6309
Peso molecular 35.53kDa
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16184925
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00006309-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16194925
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00006309-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

This gene encodes an enzyme of cholesterol biosynthesis. The encoded protein catalyzes the conversion of lathosterol into 7-dehydrocholesterol. Mutations in this gene have been associated with lathosterolosis. Alternatively spliced transcript variants encoding the same protein have been described. [provided by RefSeq]

Sequence: DGDFRVPQILQPFINGSAHHTDHHMFFDYNYGQYFTLWDRIGGSFKNPSSFEGKGPLSYVKEMTEGKRSSPSGNGCKNEKLFNGEFTKT
Especificaciones

Especificaciones

NP_008849
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
35.53kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
ERG3/S5DES/SC5D
SC5DL
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
6309
SC5DL (Human) Recombinant Protein (Q01)
DGDFRVPQILQPFINGSAHHTDHHMFFDYNYGQYFTLWDRIGGSFKNPSSFEGKGPLSYVKEMTEGKRSSPSGNGCKNEKLFNGEFTKT
RUO
SC5DL
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications