Learn More
Abnova™ Human SAC Partial ORF (NP_060887, 1504 a.a. - 1610 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_060887 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 55811 |
Peso molecular | 37.51kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16118416
|
Abnova™
H00055811-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16128416
|
Abnova™
H00055811-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
The protein encoded by this gene belongs to a distinct class of mammalian adenylyl cyclase that is soluble and insensitive to G protein or forskolin regulation. It is localized in the cytoplasm and is thought to function as a general bicarbonate sensor throughout the body. It may also play an important role in the generation of cAMP in spermatozoa, implying possible roles in sperm maturation through the epididymis, capacitation, hypermotility, and/or the acrosome reaction. [provided by RefSeq]
Sequence: TTGPVFCPRLYHLMAYVCILMGDGQKCGLFLNTALRLSETQGNILEKCWLNMNKESWYSTSELKEDQWLQTILSLPSWEKIVAGRVNIQDLQKNKFLMRANTVDNHFEspecificaciones
NP_060887 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
37.51kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
HCA2/RP1-313L4.2/SAC/SACI/Sacy | |
ADCY10 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
55811 | |
SAC (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
TTGPVFCPRLYHLMAYVCILMGDGQKCGLFLNTALRLSETQGNILEKCWLNMNKESWYSTSELKEDQWLQTILSLPSWEKIVAGRVNIQDLQKNKFLMRANTVDNHF | |
RUO | |
ADCY10 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |