Learn More
Abnova™ Human RXRB Partial ORF (AAH01167.1, 161 a.a. - 260 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | AAH01167.1 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 6257 |
Peso molecular | 36.63kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16124825
|
Abnova™
H00006257-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16114825
|
Abnova™
H00006257-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This gene encodes a member of the retinoid X receptor (RXR) family of nuclear receptors which are involved in mediating the effects of retinoic acid (RA). This receptor forms homodimers with the retinoic acid, thyroid hormone, and vitamin D receptors, increasing both DNA binding and transcriptional function on their respective response elements. The gene lies within the major histocompatibility complex (MHC) class II region on chromosome 6. An alternatively spliced transcript variant has been described, but its full length sequence has not been determined. [provided by RefSeq]
Sequence: QINSTVSLPGGGSGPPEDVKPPVLGVRGLHCPPPPGGPGAGKRLCAICGDRSSGKHYGVYSCEGCKGFFKRTIRKDLTYSCRDNKDCTVDKRQRNRCQYCEspecificaciones
AAH01167.1 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
36.63kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
DAUDI6/H-2RIIBP/MGC1831/NR2B2/RCoR-1 | |
RXRB | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
6257 | |
RXRB (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
QINSTVSLPGGGSGPPEDVKPPVLGVRGLHCPPPPGGPGAGKRLCAICGDRSSGKHYGVYSCEGCKGFFKRTIRKDLTYSCRDNKDCTVDKRQRNRCQYC | |
RUO | |
RXRB | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |