Learn More
Abnova™ Human RRM1 Partial ORF (NP_001024, 644 a.a. - 753 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001024 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 6240 |
Peso molecular | 37.84kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16104785
|
Abnova™
H00006240-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16194775
|
Abnova™
H00006240-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This gene encodes one of two non-identical subunits that constitute ribonucleoside-diphosphate reductase, an enzyme essential for the production of deoxyribonucleotides prior to DNA synthesis in S phase of dividing cells. It is one of several genes located in the imprinted gene domain of 11p15.5, an important tumor-suppressor gene region. Alterations in this region have been associated with the Beckwith-Wiedemann syndrome, Wilms tumor, rhabdomyosarcoma, adrenocrotical carcinoma, and lung, ovarian, and breast cancer. This gene may play a role in malignancies and disease that involve this region. [provided by RefSeq]
Sequence: DLTERGLWHEEMKNQIIACNGSIQSIPEIPDDLKQLYKTVWEISQKTVLKMAAERGAFIDQSQSLNIHIAEPNYGKLTSMHFYGWKQGLKTGMYYLRTRPAANPIQFTLNEspecificaciones
NP_001024 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
37.84kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
R1/RIR1/RR1 | |
RRM1 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
6240 | |
RRM1 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
DLTERGLWHEEMKNQIIACNGSIQSIPEIPDDLKQLYKTVWEISQKTVLKMAAERGAFIDQSQSLNIHIAEPNYGKLTSMHFYGWKQGLKTGMYYLRTRPAANPIQFTLN | |
RUO | |
RRM1 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |