missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Human RPS6KB2 Partial ORF (AAH06106, 1 a.a. - 100 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | AAH06106 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 6199 |
Peso molecular | 36.63kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16134695
|
Abnova™
H00006199-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16124695
|
Abnova™
H00006199-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This gene encodes a member of the RSK (ribosomal S6 kinase) family of serine/threonine kinases. This kinase contains 2 nonidentical kinase catalytic domains and phosphorylates the S6 ribosomal protein and eucaryotic translation initiation factor 4B (eIF4B). Phosphorylation of S6 leads to an increase in protein synthesis and cell proliferation. [provided by RefSeq]
Sequence: MAAVFDLDLETEEGSEGEGEPELSPADACPLAELRAAGLEPVGHYEEVELTETSVNVGPERIGPHSFELLRVLGKGGYGKVFQVRKVQGTNLGKIYAMKVEspecificaciones
AAH06106 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
36.63kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
KLS/P70-beta/P70-beta-1/P70-beta-2/S6K-beta2/S6K2/SRK/STK14B/p70(S6K)-beta/p70S6Kb | |
RPS6KB2 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
6199 | |
RPS6KB2 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
MAAVFDLDLETEEGSEGEGEPELSPADACPLAELRAAGLEPVGHYEEVELTETSVNVGPERIGPHSFELLRVLGKGGYGKVFQVRKVQGTNLGKIYAMKV | |
RUO | |
RPS6KB2 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |