Learn More
Abnova™ Human RPP21 Full-length ORF (AAH11730.1, 1 a.a. - 154 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso AAH11730.1
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 79897
Peso molecular 44kDa
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16174623
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00079897-P01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
16164623
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00079897-P01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
RPP21 is a protein subunit of nuclear ribonuclease P, which processes the 5-prime leader sequence of precursor tRNAs (Jarrous et al., 2001 [PubMed 11497433]).[supplied by OMIM]
Sequence: MAGPVKDREAFQRLNFLYQAAHCVLAQDPENQALARFYCYTERTIAKRLVLRRDPSVKRTLCRGCSSLLVPGLTCTHRQRRCRGQRWTVQTCLTCQRSQRFLNDPGHLLWGDRPEAQLGSQADSKPLQPLPNTAHSISDRLPEEKMQTQGSSNQ
Especificaciones
Especificaciones
AAH11730.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
44kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
MAGPVKDREAFQRLNFLYQAAHCVLAQDPENQALARFYCYTERTIAKRLVLRRDPSVKRTLCRGCSSLLVPGLTCTHRQRRCRGQRWTVQTCLTCQRSQRFLNDPGHLLWGDRPEAQLGSQADSKPLQPLPNTAHSISDRLPEEKMQTQGSSNQ
RUO
RPP21
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
79897
RPP21 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
C6orf135/FLJ22638
RPP21
Recombinant
wheat germ expression system