Learn More
Abnova™ Human RPL10L Partial ORF (NP_542784.1, 115 a.a. - 214 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_542784.1
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 140801
Peso molecular 36.74kDa
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16191957
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00140801-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
para ver el stock
16181957
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00140801-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
This gene encodes a protein sharing sequence similarity with ribosomal protein L10. It is not currently known whether the encoded protein is a functional ribosomal protein or whether it has evolved a function that is independent of the ribosome. This gene is intronless. [provided by RefSeq]
Sequence: MRGAFGKPQGTVARVHIGQVIMSIRTKLQNEEHVIEALRRAKFKFPGRQKIHISKKWGFTKFNADEFEDMVAKKCLIPDGCGVKYVPSHGPLDKWRVLHS
Especificaciones
Especificaciones
NP_542784.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.74kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
FLJ27353
RPL10L
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
140801
RPL10L (Human) Recombinant Protein (Q01)
MRGAFGKPQGTVARVHIGQVIMSIRTKLQNEEHVIEALRRAKFKFPGRQKIHISKKWGFTKFNADEFEDMVAKKCLIPDGCGVKYVPSHGPLDKWRVLHS
RUO
RPL10L