missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human ROM1 Partial ORF (NP_000318, 163 a.a. - 264 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

335.00€ - 508.00€

Especificaciones

Número de acceso NP_000318
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 6094
Peso molecular 36.96kDa
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16164475
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00006094-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16174475
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00006094-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

This gene is a member of a photoreceptor-specific gene family and encodes an integral membrane protein found in the photoreceptor disk rim of the eye. This protein can form homodimers or can heterodimerize with another photoreceptor, retinal degeneration slow (RDS). It is essential for disk morphogenesis, and may also function as an adhesion molecule involved in the stabilization and compaction of outer segment disks or in the maintenance of the curvature of the rim. Certain defects in this gene have been associated with the degenerative eye disease retinitis pigmentosa. [provided by RefSeq]

Sequence: QLRYHCCGRHGYKDWFGVQWVSSRYLDPGDRDVADRIQSNVEGLYLTDGVPFSCCNPHSPRPCLQNRLSDSYAHPLFDPRQPNQNLWAQGCHEVLLEHLQDL
Especificaciones

Especificaciones

NP_000318
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.96kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
ROM/ROSP1/TSPAN23
ROM1
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
6094
ROM1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
QLRYHCCGRHGYKDWFGVQWVSSRYLDPGDRDVADRIQSNVEGLYLTDGVPFSCCNPHSPRPCLQNRLSDSYAHPLFDPRQPNQNLWAQGCHEVLLEHLQDL
RUO
ROM1
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications