missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Human RNPC2 Partial ORF (NP_909122, 423 a.a. - 472 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_909122 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 9584 |
Peso molecular | 31.24kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16110986
|
Abnova™
H00009584-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16100986
|
Abnova™
H00009584-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
The protein encoded by this gene is an RNA binding protein and possible splicing factor. The encoded protein is found in the nucleus, where it colocalizes with core spliceosomal proteins. Studies of a mouse protein with high sequence similarity to this protein suggest that this protein may act as a transcriptional coactivator for JUN/AP-1 and estrogen receptors. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been observed for this gene. [provided by RefSeq]
Sequence: TQCFQLSNMFNPQTEEEVGWDTEIKDDVIEECNKHGGVIHIYVDKNSAQGEspecificaciones
NP_909122 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
31.24kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
CAPER/CAPERalpha/CC1.3/DKFZp781C0423/FLJ44170/HCC1/RNPC2/fSAP59 | |
RBM39 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
9584 | |
RNPC2 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
TQCFQLSNMFNPQTEEEVGWDTEIKDDVIEECNKHGGVIHIYVDKNSAQG | |
RUO | |
RBM39 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |