missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Human RNF36 Partial ORF (NP_542783, 33 a.a. - 121 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_542783 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 140691 |
Peso molecular | 35.53kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16101957
|
Abnova™
H00140691-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16111957
|
Abnova™
H00140691-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This gene encodes a member of the RING-B-box-coiled-coil (RBCC) family and encodes a protein with an N-terminal RING finger motif, a PRY domain and a C-terminal SPRY domain. The mouse ortholog of this gene is specifically expressed in germ cells at the round spermatid stages during spermatogenesis and, when overexpressed, induces apoptosis. Alternatively spliced transcript variants encoding distinct isoforms have been described. [provided by RefSeq]
Sequence: HKENKLHLQQHVSMEFLKLHQFLHSKEKDILTELREEGKALNEEMELNLSQLQEQCLLAKDMLVSIQAKTEQQNSFDFLKDITTLLHSLEspecificaciones
NP_542783 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
35.53kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
HSD34/RNF36/Trif | |
TRIM69 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
140691 | |
RNF36 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
HKENKLHLQQHVSMEFLKLHQFLHSKEKDILTELREEGKALNEEMELNLSQLQEQCLLAKDMLVSIQAKTEQQNSFDFLKDITTLLHSL | |
RUO | |
TRIM69 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |