Learn More
Abnova™ Human RNF186 Partial ORF (NP_061935, 75 a.a. - 150 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
344.00€ - 521.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_061935 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 54546 |
Peso molecular | 34.1kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16167606
|
Abnova™
H00054546-Q01.10ug |
10 μg |
344.00€
10 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16177606
|
Abnova™
H00054546-Q01.25ug |
25 μg |
521.00€
25 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Sequence: DNTWSITCPLCRKVTAVPGGLICSLRDHEAVVGQLAQPCTEVSLCPQGLVDPADLAAGHPSLVGEDGQDEVSANHVEspecificaciones
NP_061935 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
34.1kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
FLJ20225/RP11-91K11.1 | |
RNF186 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
54546 | |
RNF186 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
DNTWSITCPLCRKVTAVPGGLICSLRDHEAVVGQLAQPCTEVSLCPQGLVDPADLAAGHPSLVGEDGQDEVSANHV | |
RUO | |
RNF186 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |