Learn More
Abnova™ Human RNF181 Partial ORF (NP_057578, 90 a.a. - 153 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_057578 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 51255 |
Peso molecular | 32.78kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16176746
|
Abnova™
H00051255-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16166746
|
Abnova™
H00051255-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
RNF181 binds the integrin alpha-IIb (ITGA2B; MIM 607759)/beta-3 (ITGB3; MIM 173470) complex and has E3 ubiquitin ligase activity (Brophy et al., 2008 [PubMed 18331836]).[supplied by OMIM]
Sequence: IEMPCHHLFHSSCILPWLSKTNSCPLCRYELPTDDDTYEEHRRDKARKQQQQHRLENLHGAMYTEspecificaciones
NP_057578 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
32.78kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
HSPC238 | |
RNF181 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
51255 | |
RNF181 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
IEMPCHHLFHSSCILPWLSKTNSCPLCRYELPTDDDTYEEHRRDKARKQQQQHRLENLHGAMYT | |
RUO | |
RNF181 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |