missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human RIOK3 Partial ORF (AAH39729, 411 a.a. - 516 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

335.00€ - 508.00€

Especificaciones

Número de acceso AAH39729
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 8780
Peso molecular 37.29kDa
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16189235
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00008780-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16199235
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00008780-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

This gene was identified by the similarity of its product to the Aspergillus nidulans SUDD protein, an extragenic suppressor of the heat-sensitive bimD6 mutation that fails to attach properly to the spindle microtubules at a restrictive temperature. The specific function of this gene has not yet been determined. [provided by RefSeq]

Sequence: NMLWHAGKVWLIDVSQSVEPTHPHGLEFLFRDCRNVSQKGGVKEALSERELFNAVSGLNITADNEADFLAEIEALEKMNEDHVQKNGRKAASFLKDDGDPPLLYDE
Especificaciones

Especificaciones

AAH39729
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
37.29kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
DKFZp779L1370/SUDD
RIOK3
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
8780
RIOK3 (Human) Recombinant Protein (Q01)
NMLWHAGKVWLIDVSQSVEPTHPHGLEFLFRDCRNVSQKGGVKEALSERELFNAVSGLNITADNEADFLAEIEALEKMNEDHVQKNGRKAASFLKDDGDPPLLYDE
RUO
RIOK3
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications