Learn More
Abnova™ Human RGS2 Partial ORF (AAH07049, 111 a.a. - 211 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | AAH07049 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 5997 |
Peso molecular | 36.74kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16114345
|
Abnova™
H00005997-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16104345
|
Abnova™
H00005997-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Regulator of G protein signaling (RGS) family members are regulatory molecules that act as GTPase activating proteins (GAPs) for G alpha subunits of heterotrimeric G proteins. RGS proteins are able to deactivate G protein subunits of the Gi alpha, Go alpha and Gq alpha subtypes. They drive G proteins into their inactive GDP-bound forms. Regulator of G protein signaling 2 belongs to this family. The protein acts as a mediator of myeloid differentiation and may play a role in leukemogenesis. [provided by RefSeq]
Sequence: EFWLACEDFKKTKSPQKLSSKARKIYTDFIEKEAPKEINIDFQTKTLIAQNIQEATSGCFTTAQKRVYSLMENNSYPRFLESEFYQDLCKKPQITTEPHATEspecificaciones
AAH07049 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
36.74kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
G0S8 | |
RGS2 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
5997 | |
RGS2 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
EFWLACEDFKKTKSPQKLSSKARKIYTDFIEKEAPKEINIDFQTKTLIAQNIQEATSGCFTTAQKRVYSLMENNSYPRFLESEFYQDLCKKPQITTEPHAT | |
RUO | |
RGS2 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |