missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human RGS12 Partial ORF (NP_002917, 1095 a.a. - 1191 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

335.00€ - 508.00€

Especificaciones

Número de acceso NP_002917
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 6002
Peso molecular 36.41kDa
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16164355
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00006002-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16154355
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00006002-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

This gene encodes a member of the 'regulator of G protein signaling' (RGS) gene family. The encoded protein may function as a guanosine triphosphatase (GTPase)-activating protein as well as a transcriptional repressor. This protein may play a role in tumorigenesis. Multiple transcript variants encoding distinct isoforms have been identified for this gene. Other alternative splice variants have been described but their biological nature has not been determined. [provided by RefSeq]

Sequence: DGQRVVLEEKDPSRGKASADKQKGVPVKQNTAVNSSSRNHSATGEERTLGKSNSIKIKGENGKNARDPRLSKREESIAKIGKKKYQKINLDEAEEFF
Especificaciones

Especificaciones

NP_002917
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.41kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
DKFZp761K1617/DKFZp761K1817
RGS12
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
6002
RGS12 (Human) Recombinant Protein (Q01)
DGQRVVLEEKDPSRGKASADKQKGVPVKQNTAVNSSSRNHSATGEERTLGKSNSIKIKGENGKNARDPRLSKREESIAKIGKKKYQKINLDEAEEFF
RUO
RGS12
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications