missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human RGC32 Full-length ORF (NP_054778.1, 1 a.a. - 117 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

335.00€ - 508.00€

Especificaciones

Número de acceso NP_054778.1
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 28984
Peso molecular 39.3kDa
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16118922
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00028984-P01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16108922
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00028984-P01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

This gene is thought to regulate cell cycle progression. It is induced by p53 in response to DNA damage, or by sublytic levels of complement system proteins that result in activation of the cell cycle. The encoded protein localizes to the cytoplasm during interphase and to centrosomes during mitosis. The protein forms a complex with polo-like kinase 1. The protein also translocates to the nucleus in response to treatment with complement system proteins, and can associate with and increase the kinase activity of cell division cycle 2 protein. In different assays and cell types, overexpression of this protein has been shown to activate or suppress cell cycle progression. [provided by RefSeq]

Sequence: MKPPAEDLSDALCEFDAVLADFASPFHERHFHYEEHLERMKRRSSASVSDSSGFSDSESADSLYRNSFSFSDEKLNSPTDSTPALLSATVTPQKAKLGDTKELEAFIADLDKTLASM
Especificaciones

Especificaciones

NP_054778.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
39.3kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
MKPPAEDLSDALCEFDAVLADFASPFHERHFHYEEHLERMKRRSSASVSDSSGFSDSESADSLYRNSFSFSDEKLNSPTDSTPALLSATVTPQKAKLGDTKELEAFIADLDKTLASM
RUO
C13orf15
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
28984
RGC32 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
KIAA0564/MGC87338/RGC-32/RGC32/bA157L14.2
C13orf15
Recombinant
wheat germ expression system
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications