missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human RFWD3 Partial ORF (AAH59371, 651 a.a. - 749 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

Marca:  Abnova™ H00055159-Q01.10ug

Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16107946

  • 341.70€ / 10 microgramos
Envío estimado: 24-01-2022

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

Sequence: DTGNPICSCQPVHTFFGGPTCKLLTKNAIFQSPENDGNILVCTGDEAANSALLWDAASGSLLQDLQTDQPVLDICPFEVNRNSYLATLTEKMVHTYKWE
Especificaciones

Especificaciones

AAH59371
Antibody Production, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Protein Array, Western Blot (Recombinant protein)
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.63kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
DTGNPICSCQPVHTFFGGPTCKLLTKNAIFQSPENDGNILVCTGDEAANSALLWDAASGSLLQDLQTDQPVLDICPFEVNRNSYLATLTEKMVHTYKWE
RUO
RFWD3
Wheat Germ (in vitro)
GST
wheat germ expression system
Liquid
55159
RFWD3 (Human) Recombinant Protein (Q01)
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
FLJ10520/RNF201
RFWD3
Yes
Videos
SDS
Documentos
Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales