Learn More
Abnova™ Human RFNG Partial ORF (AAC51359.1, 82 a.a. - 190 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marca:  Abnova™ H00005986-Q01.25ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16104315
  • 508.00€ / 25 microgramos
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Sequence: LGSFMSTAEQVRLPDDCTVGYIVEGLLGARLLHSPLFHSHLENLQRLPPDTLLQQVTLSHGGPENPQNVVNVAGGFSLHQDPTRFKSIHCLLYPDTDWCPRQKQGAPTS
Especificaciones
Especificaciones
AAC51359.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
37.73kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
LGSFMSTAEQVRLPDDCTVGYIVEGLLGARLLHSPLFHSHLENLQRLPPDTLLQQVTLSHGGPENPQNVVNVAGGFSLHQDPTRFKSIHCLLYPDTDWCPRQKQGAPTS
RUO
RFNG
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
5986
RFNG (Human) Recombinant Protein (Q01)
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
RFNG