missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Human RFFL Partial ORF (NP_001017368, 2 a.a. - 99 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001017368 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 117584 |
Peso molecular | 36.52kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16121587
|
Abnova™
H00117584-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16111587
|
Abnova™
H00117584-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Sequence: WATCCNWFCLDGQPEEVPPPQGARMQAYSNPGYSSFPSPTGLEPSCKSCGAHFANTARKQTCLDCKKNFCMTCSSQVGNGPRLCLLCQRFRATAFQREEspecificaciones
NP_001017368 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
36.52kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
RIFIFYLIN/RNF189/RNF34L | |
RFFL | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
117584 | |
RFFL (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
WATCCNWFCLDGQPEEVPPPQGARMQAYSNPGYSSFPSPTGLEPSCKSCGAHFANTARKQTCLDCKKNFCMTCSSQVGNGPRLCLLCQRFRATAFQRE | |
RUO | |
RFFL | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |