Learn More
Abnova™ Human REM1 Partial ORF (NP_054731, 162 a.a. - 251 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_054731
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 28954
Peso molecular 35.64kDa
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16105966
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00028954-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
16195956
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00028954-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
The protein encoded by this gene is a GTPase and member of the RAS-like GTP-binding protein family. The encoded protein is expressed in endothelial cells, where it promotes reorganization of the actin cytoskeleton and morphological changes in the cells. [provided by RefSeq]
Sequence: SIADRGSFESASELRIQLRRTHQADHVPIILVGNKADLARCREVSVEEGRACAVVFDCKFIETSATLQHNVAELFEGVVRQLRLRRRDSA
Especificaciones
Especificaciones
NP_054731
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
35.64kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
GD:REM/GES/MGC48669/REM
REM1
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
28954
REM1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
SIADRGSFESASELRIQLRRTHQADHVPIILVGNKADLARCREVSVEEGRACAVVFDCKFIETSATLQHNVAELFEGVVRQLRLRRRDSA
RUO
REM1