Learn More
Abnova™ Human REG1B Partial ORF (NP_006498.1, 67 a.a. - 166 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_006498.1 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 5968 |
Peso molecular | 36.74kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16164235
|
Abnova™
H00005968-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16154235
|
Abnova™
H00005968-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This gene is a type I subclass member of the Reg gene family. The Reg gene family is a multigene family grouped into four subclasses, types I, II, III and IV based on the primary structures of the encoded proteins. This gene encodes a protein secreted by the exocrine pancreas that is highly similar to the REG1A protein. The related REG1A protein is associated with islet cell regeneration and diabetogenesis, and may be involved in pancreatic lithogenesis. Reg family members REG1A, REGL, PAP and this gene are tandemly clustered on chromosome 2p12 and may have arisen from the same ancestral gene by gene duplication. [provided by RefSeq]
Sequence: MNSGNLVSVLTQAEGAFVASLIKESSTDDSNVWIGLHDPKKNRRWHWSSGSLVSYKSWDTGSPSSANAGYCASLTSCSGFKKWKDESCEKKFSFVCKFKNEspecificaciones
NP_006498.1 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
36.74kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
PSPS2/REGH/REGI-BETA/REGL | |
REG1B | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
5968 | |
REG1B (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
MNSGNLVSVLTQAEGAFVASLIKESSTDDSNVWIGLHDPKKNRRWHWSSGSLVSYKSWDTGSPSSANAGYCASLTSCSGFKKWKDESCEKKFSFVCKFKN | |
RUO | |
REG1B | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |