Learn More
STEMCELL Technologies Human Recombinant IL-2 (E. coli-expressed)
Interleukin 2
98.42€ - 950.95€
Especificaciones
Nombre Aldesleukin, Interleukin-2, T cell growth factor, TCGF
Tipo de célula Hematopoietic Stem and Progenitor Cells; NK Cells; T Cells; T Cells, CD4+; T Cells, CD8+
Grado de pureza o calidad ≥95%
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
17159881
Ver documentos Detalles de la promoción
STEMCELL Technologies
78220
10 μg
98.42€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 22-04-2024
para ver el stock
17169881
Ver documentos Detalles de la promoción
STEMCELL Technologies
78220.1
100 μg
238.07€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 04-04-2024
para ver el stock
17179881
Ver documentos Detalles de la promoción
STEMCELL Technologies
78220.2
500 μg
590.52€
500 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 04-04-2024
para ver el stock
17189881
Ver documentos Detalles de la promoción
STEMCELL Technologies
78220.3
1000 μg
950.95€
1000 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 04-04-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Interleukin 2 (IL-2) is a monomeric cytokine that was originally identified as a T cell growth factor
  • It binds to heterotrimeric receptors consisting of CD25, CD122, and CD132
  • Upon binding, it activates JAK3-, STAT5-, and AKT-dependent signaling pathways, which results in cellular proliferation and survival
  • The majority of IL-2 is secreted by activated CD4+ and CD8+ T cells, although B cells and dendritic cells were found to produce IL-2 in small amounts
  • IL-2 downregulates immune responses to prevent autoimmunity during thymic development, influences the development of CD4+CD25+ T regulatory cells, and affects development of follicular helper T cells
  • IL-2 also controls inflammation by inhibiting Th17 differentiation
  • Human Recombinant IL-2 has a serine substitute for cysteine at position 126
Especificaciones
Especificaciones
Aldesleukin, Interleukin-2, T cell growth factor, TCGF
Hematopoietic Stem and Progenitor Cells; NK Cells; T Cells; T Cells, CD4+; T Cells, CD8+
≥95%