Learn More
STEMCELL Technologies Human Recombinant IL-12
Interleukin 12
114.75€ - 5803.65€
Especificaciones
Tipo de célula | B Cells; Hematopoietic Stem and Progenitor Cells; Lymphocytes; NK Cells; T Cells |
---|---|
Grado de pureza o calidad | ≥95% |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17109391
|
STEMCELL Technologies
78027.2 |
1000 μg |
5803.65€
1000 microgramos |
Fecha estimada de envío: 10-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17189381
|
STEMCELL Technologies
78027 |
25 μg |
444.15€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 23-04-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17199381
|
STEMCELL Technologies
78027.1 |
5 μg |
114.75€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 23-04-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Interleukin 12 (IL-12p70) is a heterodimeric cytokine composed of p35 and p40 subunits
- IL-12 is produced by monocytes, macrophages, dendritic cells, neutrophils, and B cells in response to bacterial products and cytokines such as IFN-γ
- The IL-12 receptor is expressed on T, NK, and dendritic cells
- Upon binding, IL-12 initiates signaling via the JAK/STAT signaling pathway and stimulates NK, B, and T cells to produce IFN-γ (Watford et al.) It also regulates cytokine synthesis, proliferation of T and NK cells, and stimulates differentiation of CD4+ and CD8+ T cells (Germann & Rüde)
- Mice that are deficient in IL-12 are susceptible to many intracellular pathogens and have impaired IFN-γ secretion, Th1 differentiation, and NK cytolytic activity; however, Th2 development and IL-4 production are enhanced (Watford et al.)
Especificaciones
B Cells; Hematopoietic Stem and Progenitor Cells; Lymphocytes; NK Cells; T Cells | |
≥95% |