Learn More
STEMCELL Technologies Human Recombinant IFN-beta
Interferon-beta
99.90€ - 295.65€
Especificaciones
Nombre | B cell interferon, Fibroblast interferon, IFNB1, Leukocyte interferon, Type I interferon |
---|---|
Tipo de célula | B Cells; Cancer Cells and Cell Lines; NK Cells; T Cells |
Grado de pureza o calidad | ≥95% |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17189591
|
STEMCELL Technologies
78113 |
5 μg |
99.90€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 24-04-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17199591
|
STEMCELL Technologies
78113.1 |
25 μg |
295.65€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 24-04-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Interferon beta (IFN-β), also known as type I interferon, is produced by fibroblasts, and in smaller amounts by plasmocytoid dendritic cells
- Macrophages and endothelial cells secrete IFN-β in response to a viral infection (Reder & Feng)
- IFN-β binds to a receptor complex composed of IFNAR1 and IFNAR2, and initiates signal transduction via the JAK/STAT pathway; this culminates in the transcription and activation of many genes that control dendritic cell activation, T cell survival, NK cell activation, chemokine expression, lymph node retention, and antiproliferative and antiviral effects (Dunn et al.) IFN-β is a first-line treatment for multiple sclerosis
- It suppresses Th17 cells by affecting expression of IL-4, IL-10, and IL-27
- IFN-β was also shown to expand regulatory T cells and limit T cell trafficking to the central nervous system (Inoue & Shinohara)
- Out of the two variants of IFN-β (IFN-β1 and IFN-β3), this product is the IFN-β1 form
Especificaciones
B cell interferon, Fibroblast interferon, IFNB1, Leukocyte interferon, Type I interferon | |
B Cells; Cancer Cells and Cell Lines; NK Cells; T Cells | |
≥95% |