Learn More
STEMCELL Technologies Human Recombinant FGF-4
Fibroblast growth factor 4
en la oferta - 741.15€
Especificaciones
Nombre | HBGF-4, Heparin-binding growth factor 4, Heparin secretory transforming protein 1, HST, HST-1, HSTF-1, Kaposi sarcoma oncogene, KFGF, Transforming protein KS3 |
---|---|
Tipo de célula | Endoderm, PSC-Derived; Hematopoietic Stem and Progenitor Cells; Keratinocytes; Mammary Cells; Mesenchymal Stem and Progenitor Cells; Neural Cells, PSC-Derived; Neural Stem and Progenitor Cells; Pluripotent Stem Cells; Prostate Cells |
Grado de pureza o calidad | ≥95% |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17169571
|
STEMCELL Technologies
78103 |
5 μg |
en la oferta
5 microgramos |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
17179571
|
STEMCELL Technologies
78103.1 |
25 μg |
240.30€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 29-04-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17189571
|
STEMCELL Technologies
78103.2 |
100 μg |
741.15€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 29-04-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Fibroblast growth factor 4 (FGF-4) is a member of the FGF superfamily (Beenken & Mohammadi)
- FGF-4 is expressed in pluripotent stem cells and is implicated in various stages of development and morphogenesis in a variety of organisms (Kosaka et al. 2009)
- FGF-4 has been shown to have an ability to promote neural stem cell proliferation and neuronal differentiation in the postnatal brain (Kosaka et al. 2006)
- FGF-4 has also been shown to increase the proliferation rate of mesenchymal stem cells (Farré et al.) FGF-4 supports the
- properties of human embryonic stem cells and also promotes the proliferation of these cells (Mayshar et al.) In the mouse, the Fgf4 gene also supports proliferation of the inner cell mass (ICM) and postimplantation embryos (Feldman et al.)
Especificaciones
HBGF-4, Heparin-binding growth factor 4, Heparin secretory transforming protein 1, HST, HST-1, HSTF-1, Kaposi sarcoma oncogene, KFGF, Transforming protein KS3 | |
Endoderm, PSC-Derived; Hematopoietic Stem and Progenitor Cells; Keratinocytes; Mammary Cells; Mesenchymal Stem and Progenitor Cells; Neural Cells, PSC-Derived; Neural Stem and Progenitor Cells; Pluripotent Stem Cells; Prostate Cells | |
≥95% |