missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human RCV1 Full-length ORF (NP_002894.1, 1 a.a. - 200 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

335.00€ - 508.00€

Especificaciones

Número de acceso NP_002894.1
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 5957
Peso molecular 49.5kDa
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16112208
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00005957-P02.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16102208
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00005957-P02.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

This gene encodes a member of the recoverin family of neuronal calcium sensors. The encoded protein contains three calcium-binding EF-hand domains and may prolong the termination of the phototransduction cascade in the retina by blocking the phosphorylation of photo-activated rhodopsin. Recoverin may be the antigen responsible for cancer-associated retinopathy. [provided by RefSeq]

Sequence: MGNSKSGALSKEILEELQLNTKFSEEELCSWYQSFLKDCPTGRITQQQFQSIYAKFFPDTDPKAYAQHVFRSFDSNLDGTLDFKEYVIALHMTTAGKTNQKLEWAFSLYDVDGNGTISKNEVLEIVMAIFKMITPEDVKLLPDDENTPEKRAEKIWKYFGKNDDDKLTEKEFIEGTLANKEILRLIQFEPQKVKEKMKNA
Especificaciones

Especificaciones

NP_002894.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
49.5kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
MGNSKSGALSKEILEELQLNTKFSEEELCSWYQSFLKDCPTGRITQQQFQSIYAKFFPDTDPKAYAQHVFRSFDSNLDGTLDFKEYVIALHMTTAGKTNQKLEWAFSLYDVDGNGTISKNEVLEIVMAIFKMITPEDVKLLPDDENTPEKRAEKIWKYFGKNDDDKLTEKEFIEGTLANKEILRLIQFEPQKVKEKMKNA
RUO
RCVRN
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
5957
RCV1 (Human) Recombinant Protein (P02)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
RCV1
RCVRN
Recombinant
wheat germ expression system
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications