Learn More
Abnova™ Human RCBTB2 Partial ORF (NP_001259, 86 a.a. - 194 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_001259
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 1102
Peso molecular 37.73kDa
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16106254
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00001102-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
16196244
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00001102-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
This gene encodes a member of the RCC1-related GEF family. The N-terminal half of the encoded amino acid sequence shows similarity to the regulator of chromosome condensation RCC1, which acts as a guanine nucleotide exchange factor (GEF) protein for the Ras-related GTPase Ran. [provided by RefSeq]
Sequence: TIEPRRLDSLNGKKIACLSYGSGPHIVLATTEGEVFTWGHNAYSQLGNGTTNHGLVPCHISTNLSNKQVIEVACGSYHSLVLTSDGEVFAWGYNNSGQVGSGSTVNQPI
Especificaciones
Especificaciones
NP_001259
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
37.73kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
CHC1L
RCBTB2
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
1102
RCBTB2 (Human) Recombinant Protein (Q01)
TIEPRRLDSLNGKKIACLSYGSGPHIVLATTEGEVFTWGHNAYSQLGNGTTNHGLVPCHISTNLSNKQVIEVACGSYHSLVLTSDGEVFAWGYNNSGQVGSGSTVNQPI
RUO
RCBTB2