missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Human RBPJL Full-length ORF (NP_055091.2, 1 a.a. - 517 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_055091.2 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 11317 |
Peso molecular | 83.2kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16166522
|
Abnova™
H00011317-P01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16176522
|
Abnova™
H00011317-P01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
In mouse, recombining binding protein L (RBP-L) is a transcription factor that binds to DNA sequences almost identical to that bound by the Notch receptor signalling pathway transcription factor RBP-J. However, unlike RBP-J, RBP-L does not interact with Notch receptors. RBP-L has been shown to activate transcription in concert with Epstein-Barr virus nuclear antigen-2 (EBNA2). The protein encoded by this gene is similar in sequence to the mouse RPB-L protein and Drosophila suppressor of hairless protein. [provided by RefSeq]
Sequence: MDPAGAADPSVPPNPLTHLSLQDRSEMQLQSEADRRSLPGTWTRSSPEHTTILRGGVRRCLQQQCEQTVRILHAKVAQKSYGNEKRFFCPPPCVYLSGPGWRVKPGQDQAHQAGETGPTVCGYMGLDSASGSATETQKLNFEQQPDSREFGCAKTLYISDADKRKHFRLVLRLVLRGGRELGTFHSRLIKVISKPSQKKQSLKNTDLCISSGSKVSLFNRLRSQTVSTRYLSVEDGAFVASARQWAAFTLHLADGHSAQGDFPPREGYVRYGSLVQLVCTVTGITLPPMIIRKVAKQCALLDVDEPISQLHKCAFQFPGSPPGGGGTYLCLATEKVVQFQASPCPKEANRALLNDSSCWTIIGTESVEFSFSTSLACTLEPVTPVPLISTLELSGGGDVATLELHGENFHAGLKVWFGDVEAETMYRSPRSLVCVVPDVAAFCSDWRWLRAPITIPMSLVRADGLFYPSAFSFTYTPEYSVRPGHPGVPEPATDADALLESIHQEFTRTNFHLFIQTEspecificaciones
NP_055091.2 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
83.2kDa | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
MDPAGAADPSVPPNPLTHLSLQDRSEMQLQSEADRRSLPGTWTRSSPEHTTILRGGVRRCLQQQCEQTVRILHAKVAQKSYGNEKRFFCPPPCVYLSGPGWRVKPGQDQAHQAGETGPTVCGYMGLDSASGSATETQKLNFEQQPDSREFGCAKTLYISDADKRKHFRLVLRLVLRGGRELGTFHSRLIKVISKPSQKKQSLKNTDLCISSGSKVSLFNRLRSQTVSTRYLSVEDGAFVASARQWAAFTLHLADGHSAQGDFPPREGYVRYGSLVQLVCTVTGITLPPMIIRKVAKQCALLDVDEPISQLHKCAFQFPGSPPGGGGTYLCLATEKVVQFQASPCPKEANRALLNDSSCWTIIGTESVEFSFSTSLACTLEPVTPVPLISTLELSGGGDVATLELHGENFHAGLKVWFGDVEAETMYRSPRSLVCVVPDVAAFCSDWRWLRAPITIPMSLVRADGLFYPSAFSFTYTPEYSVRPGHPGVPEPATDADALLESIHQEFTRTNFHLFIQT | |
RUO | |
RBPJL | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
11317 | |
RBPJL (Human) Recombinant Protein (P01) | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
RBP-L/RBPSUHL/SUH/SUHL | |
RBPJL | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |