missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Human RBP2 Partial ORF (NP_004155.2, 45 a.a. - 134 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_004155.2 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 5948 |
Peso molecular | 35.64kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16164195
|
Abnova™
H00005948-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16174195
|
Abnova™
H00005948-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
RBP2 is an abundant protein present in the small intestinal epithelium. It is thought to participate in the uptake and/or intracellular metabolism of vitamin A. Vitamin A is a fat-soluble vitamin necessary for growth, reproduction, differentiation of epithelial tissues, and vision. RBP2 may also modulate the supply of retinoic acid to the nuclei of endometrial cells during the menstrual cycle. [provided by RefSeq]
Sequence: QDGDNFKTKTTSTFRNYDVDFTVGVEFDEYTKSLDNRHVKALVTWEGDVLVCVQKGEKENRGWKQWIEGDKLYLELTCGDQVCRQVFKKKEspecificaciones
NP_004155.2 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
35.64kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
CRABP-II/CRBP2/CRBPII/RBPC2 | |
RBP2 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
5948 | |
RBP2 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
QDGDNFKTKTTSTFRNYDVDFTVGVEFDEYTKSLDNRHVKALVTWEGDVLVCVQKGEKENRGWKQWIEGDKLYLELTCGDQVCRQVFKKK | |
RUO | |
RBP2 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |