missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human RBM9 Partial ORF (AAH13115, 1 a.a. - 100 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

335.00€ - 508.00€

Especificaciones

Número de acceso AAH13115
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 23543
Peso molecular 36.63kDa
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16177432
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00023543-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16167432
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00023543-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

This gene is one of several human genes similar to the C. elegans gene Fox-1. This gene encodes an RNA binding protein that is thought to be a key regulator of alternative exon splicing in the nervous system and other cell types. The protein binds to a conserved UGCAUG element found downstream of many alternatively spliced exons and promotes inclusion of the alternative exon in mature transcripts. The protein also interacts with the estrogen receptor 1 transcription factor and regulates estrogen receptor 1 transcriptional activity. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq]

Sequence: MEKKKMVTQGNQEPTTTPDAMVQPFTTIPFPPPPQNGIPTEYGVPHTQDYAGQTGEHNLTLYGSTQAHGEQSSNSPSTQNGSLTTEGGAQTDGQQSQTQS
Especificaciones

Especificaciones

AAH13115
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.63kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
FOX2/Fox-2/HNRBP2/HRNBP2/RTA/dJ106I20.3/fxh
RBM9
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
23543
RBM9 (Human) Recombinant Protein (Q01)
MEKKKMVTQGNQEPTTTPDAMVQPFTTIPFPPPPQNGIPTEYGVPHTQDYAGQTGEHNLTLYGSTQAHGEQSSNSPSTQNGSLTTEGGAQTDGQQSQTQS
RUO
RBM9
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications