Learn More
Abnova™ Human RASIP1 Full-length ORF (AAH21860.1, 1 a.a. - 317 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso AAH21860.1
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 54922
Peso molecular 61.7kDa
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16100903
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00054922-P01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
16110903
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00054922-P01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Sequence: MLWMANTTELLSFVQEKVLEMEKEADQEDPQLCNDLELCDEAMALLDEVIMCTFQQSVYYLTKTLYSTLPALLDSNPFTAGAELPGPGAELGAMPPGLRPTLGVFQAALELTSQCELHPDLVSQTFGYLFFFSNASLLNSLMERGQGRPFYQWSRAVQIRTNLDLVLDWLQGAGLGDIATEFFRKLSMAVNLLCVPRTSLLKASWSSLRTDHPTLTPAQLHHLLSHYQLGPGRGPPAAWDPPPAEREAVDTGDIFESFSSHPPLILPLGSSRLRLTGPVTDDALHRELRRLRRLLWDLEQQELPANYRHGPPVATSP
Especificaciones
Especificaciones
AAH21860.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
61.7kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
MLWMANTTELLSFVQEKVLEMEKEADQEDPQLCNDLELCDEAMALLDEVIMCTFQQSVYYLTKTLYSTLPALLDSNPFTAGAELPGPGAELGAMPPGLRPTLGVFQAALELTSQCELHPDLVSQTFGYLFFFSNASLLNSLMERGQGRPFYQWSRAVQIRTNLDLVLDWLQGAGLGDIATEFFRKLSMAVNLLCVPRTSLLKASWSSLRTDHPTLTPAQLHHLLSHYQLGPGRGPPAAWDPPPAEREAVDTGDIFESFSSHPPLILPLGSSRLRLTGPVTDDALHRELRRLRRLLWDLEQQELPANYRHGPPVATSP
RUO
RASIP1
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
54922
RASIP1 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
FLJ20401/RAIN
RASIP1
Recombinant
wheat germ expression system